Passa al contenuto
14397
Atto Rho14 maleimide
BioReagent, suitable for fluorescence
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 625 nm; λem 646 nm
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto Rho14 maleimide is a new rhodamine featuring a functionality for coupling to biomolecules such as DNA, RNA or proteins. The label shows strong absorption, and extraordinarily high fluorescence quantum yield. In fact Atto Rho14 is the brightest label available in this wavelength range. In addition the dye exhibits an exceptionally high photostability.
After coupling to a substrate Atto Rho14 maleimide carries a net electrical charge of +1.
Absorption and fluorescence are pH-independent in the range of pH 2 to 11, used in typical applications. The dye is moderately hydrophilic.
find more information here
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)