Key Documents
13920
Sigma-Aldrich
O-Benzyl-DL-serine
≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
(±)-2-Amino-3-benzyloxypropionic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OCH2CH(NH2)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.22
Beilstein:
3204905
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Saggio
≥99.0% (NT)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
~227 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NC(COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
IDGQXGPQOGUGIX-UHFFFAOYSA-N
WGK 3