Merck
12827
Sodium benzoxazole-2-sulfonate
purum p.a., derivatization grade (for amines and amino acids by HPLC), ≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Benzoxazole-2-sulfonic acid sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4NNaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.17
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
derivatization grade (for amines and amino acids by HPLC), purum p.a.
assay
≥95.0% (HPLC)
impurities
≤2% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1nc2ccccc2o1
Other Notes
Derivatizing agent for the UV or fluorometric determination of prim. or sec. amines and amino acids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)