Merck
12244
2-Keto-D-glucose
Sinonimo/i:
D-Glucosone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.14
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C=O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,4-6,8,10-12H,2H2/t4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
DCNMIDLYWOTSGK-HSUXUTPPSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)