Permettici di aiutartibiological source
bovine
assay
98.0-102.0% NaOH basis (1 M, titration)
form
fibers
quality
lyophilized
technique(s)
electrophoresis: suitable
solubility
H2O: easily soluble
Application
Literature see 11610 Azo-Casein
Other Notes
Sales restrictions may apply
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| H3281-10G | 04061833620762 |
| H3281-1G | 04061833793022 |
| H3281-250MG | 04061833793039 |
| H3281-5G | 04061833793046 |
| 11615-1G-F | 04061838704115 |
| 11615-25KG-R | 04061833439890 |
| 11615-5G-F | 04061833626825 |
| 11615-1KG-R | 04061835540952 |