11219
(+)-Isolariciresinol
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1S,2R,3R)-1,2,3,4-Tetrahydro-7-hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-6-methoxy-2,3-naphthalenedimethanol, (6R,7R,8S)-8-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-6,7-bis(hydroxymethyl)-3-methoxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stringa SMILE
COc1cc2C[C@@H](CO)[C@H](CO)[C@@H](c3ccc(O)c(OC)c3)c2cc1O
InChI
1S/C20H24O6/c1-25-18-6-11(3-4-16(18)23)20-14-8-17(24)19(26-2)7-12(14)5-13(9-21)15(20)10-22/h3-4,6-8,13,15,20-24H,5,9-10H2,1-2H3/t13-,15-,20-/m0/s1
OGFXBIXJCWAUCH-KPHUOKFYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3