11012008
SK-GT-2 cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human esophagus
Confezionamento
tube of 5 μg 11012008-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11012008-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal number 58 chromosomal aberration at 11p13-15.
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Expression of actin imtermediate filaments and growth factors TGF?1, TGF?2, TGF?3, TGF? and platelet-derived growth factor A (PDGFA).
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
metastasis
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Confezionamento
Profilo DNA
CSF1PO: 10
D13S317: 12,13
D16S539: 11,12
D5S818: 10
D7S820: 9,10
THO1: 8,9
TPOX: 9,12
vWA: 15,18
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)