10942
N-Butyryl-DL-homocysteine thiolactone
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
powder or crystals
Colore
white
Punto di fusione
76-80 °C
applicazioni
cell analysis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCC(=O)NC1CCSC1=O
InChI
1S/C8H13NO2S/c1-2-3-7(10)9-6-4-5-12-8(6)11/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
IMJUOGHALGXOSS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3