Merck
09969
SQ-NHS
suitable for fluorescence, >50% (coupling to amines)
Sinonimo/i:
Squarain-carboxylate N-succinimidyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H32ClN3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
614.09
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
>50% (coupling to amines)
solubility
DMF: soluble
fluorescence
λex 600 nm; λem 645 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C34H32ClN3O6/c1-7-37-25-10-8-18(32(43)44-38-28(39)12-13-29(38)40)14-22(25)34(4,5)27(37)17-21-30(41)20(31(21)42)16-26-33(2,3)23-15-19(35)9-11-24(23)36(26)6/h8-11,14-17H,7,12-13H2,1-6H3
InChI key
RRLJXAKQFSXTLC-UHFFFAOYSA-N
Application
SQ-NHS contains a reactive N-hydroxysuccinimide group, which allows for coupling with amino groups. When conjugated with proteins, SQ-NHS demonstrates a high quantum yield with an absorption maximum at 640 nm and a nanosecond lifetime. Additionally, in the physiological pH range (6-9), the absorbance, emission, and lifetime of SQ-NHS are pH-independent. It is water insoluble .
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)