Vai a
09962
Diastase from Aspergillus oryzae
powder, white, amylase ≥3500 U/g
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 97.20
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 380.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-567-7
NACRES:
NA.54
MDL number:
CHF 97.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
amylase activity
≥3500 U/g
color
white
storage temp.
2-8°C
Application
Diastase from Aspergillus oryzae has been used:
  • to distinguish sulphomucins and sialomucins[1]
  • to discriminate acidic mucins from neutral mucins in the lingual salivary glands
  • as a component of the BioVision amylase activity assay buffer solution for in vitro and ex vivo degradation assays[2]
Biochem/physiol Actions
Diastase catalyzes the digestion of glycogen. It is useful as a reducing and stabilizing agent in the aqueous synthesis of gold nanoparticles (AuNPs).[3]
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol maltose per minute at pH 6.0 and 25 °C (starch acc. to Zulkowsky, Cat. No. 85642, as substrate)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
86247L0777SAE0065
form
powder
form
powder
form
solution
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white
color
slightly beige
color
beige, white
color
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
amylase activity
≥3500 U/g
amylase activity
-
amylase activity
-
amylase activity
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)