Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H32N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
472.58
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPCE)
form
powder
fluorescence
λex 562 nm; λem 579 nm in 0.1 M phosphate pH 7.4, NO
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5cc(N)c(N)cc45)N(CC)CC)c1
InChI
1S/C28H32N4O3/c1-5-31(6-2)17-9-11-20-25(13-17)34-26-14-18(32(7-3)8-4)10-12-21(26)28(20)22-16-24(30)23(29)15-19(22)27(33)35-28/h9-16H,5-8,29-30H2,1-4H3
InChI key
LJSMMWFTVBPRDS-UHFFFAOYSA-N
Application
Suitable as fluorescent NO-sensor.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?