Passa al contenuto
07768
(2S,3R,4E)-2-Amino-4-eicosene-1,3-diol
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(2S,3R,4E)-4-Icosasphingenine, 20-Carbon-sphingosine, trans-D-erythro-2-Amino-4-eicosene-1,3-diol, D-erythro-Sphingosine (d20:1), D-erythro-Sphingosine C-20, Eicosaphingenine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H41NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.55
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3547228
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98.0% (TLC)
composition
carbon content, 71.9-74.7% , nitrogen content, 4.1-4.5%
lipid type
sphingolipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(21)18-22/h16-17,19-20,22-23H,2-15,18,21H2,1H3/b17-16+/t19-,20+/m0/s1
InChI key
HTJSZHKGNMXZJN-YIVRLKKSSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)