Vai a
07211
Streptavidin−Gold from Streptomyces avidinii
40 nm particle size
Sinonimo/i:
Streptavidin Gold conjugate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 339.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 339.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
particle size
40 nm
storage temp.
2-8°C
Application
For detection of biotinylated compounds.
Streptavidin gold can be used to study biochemicals and reagents, fluorescent conjugates, fluorescent probes, labels, particles and stains, and streptavidin and avidin conjugates. Streptavidin gold has been used in a study to develop a simple, rapid, and sensitive method for visual detection of sequence-specific DNA. Streptavidin gold has also been used in a study to report the first instance of a novel application of mid-infrared chemical imaging (IRCI) for the fluorophore-free detection and identification of mycoplasma species.
Physical form
Material in 50 mM phosphate buffer pH 7.4 with 10% Glycerol,0.1% BSA and 0.01% Sodium Azide
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
53134RSTREPROS1638
description
40 nm particle size
description
20 nm particle size
description
liquid, ≥17 units/mg protein, pH range 5.0-9.0
description
buffered aqueous suspension
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
particle size
40 nm
particle size
20 nm
particle size
-
particle size
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. What is the O.D. of item 07211-1ML Streptavidin−Gold from Streptomyces avidinii?
    1 answer
    1. The optical density is >320 at 530nm.