Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)13N+(CH3)2CH2COO-
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.49
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
220-006-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4141460
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
mol wt
299.49 g/mol
technique(s)
HPLC: suitable
pH
5.0-8.0
solubility
H2O: 1%, clear, colorless
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.1, λ: 280 nm Amax: ≤0.08
InChI
1S/C18H37NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19(2,3)17-18(20)21/h4-17H2,1-3H3
InChI key
KKMIHKCGXQMFEU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
residue (filter test): no residue, luminescence: corresponds to requirements
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?