06738
Sphingosylphosphorylcholine
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(2S,3R,4E)-2-Amino-4-octadecene-3-hydroxy-1-phosphocholine, 2-[[[(2-Amino-3-hydroxy-4-octadecenyl)oxy]hydroxy-phosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethylethanaminium inner salt, D-erythro-Sphingosine phosphocholine, Lyso SM (d18:1), Lysosphingomyelin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (TLC)
Composizione
carbon content, 59.46%
hydrogen content, 10.63%
nitrogen content, 6.03%
Tipo di lipide
sphingolipids
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C23H49N2O5P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)22(24)21-30-31(27,28)29-20-19-25(2,3)4/h17-18,22-23,26H,5-16,19-21,24H2,1-4H3/b18-17+/t22-,23+/m0/s1
JLVSPVFPBBFMBE-HXSWCURESA-N
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)