04632
N-Methyl-L-tyrosine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-3-(4-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)propionic acid, N-Me-Tyr-OH, Surinamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder or crystals
Attività ottica
[α]/D +16.0±1.0°, c = 1 in 1 M HCl
Composizione
carbon, 60.7-62.3%
nitrogen, 6.9-7.5%
Colore
colorless to white
applicazioni
cell analysis
Stringa SMILE
CN[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c1-11-9(10(13)14)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,9,11-12H,6H2,1H3,(H,13,14)/t9-/m0/s1
AXDLCFOOGCNDST-VIFPVBQESA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)