Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiServizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiproduct line
BioReagent
assay
≥90% (coupling to amines)
mol wt
Mw 820 g/mol
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 663 nm; λem 684 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto 665 is a new fluorescent label closely related to Atto 647N. It shows extraordinary high fluorescence quantum yield, excellent thermal and photo-stability, outstanding ozone resistance, and very little triplet formation. Atto 665 is a cationic (charge +1). The dye is moderately hydrophilic. The NHS-ester of the dye reacts easily with amino-groups of proteins and other bio-molecules. Since the amino group must be non protonated to be reactive, the pH of the reaction is recommended to be about 8.3. Prepare labeling solution of NHS-ester immediately before use by dissolving the vial content in anhydrous and amine-free DMF or DMSO.
find more information here
find more information here
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 122432-1G | 04061825770581 |
| 04022-1MG | 04061823363693 |
Contatta l'Assistenza Tecnica