Key Documents
03567
Sigma-Aldrich
(S)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride
≥98.0% (T)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10N2O2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.07
Beilstein:
7312035
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥98.0% (T)
Forma fisica
powder or crystals
Attività ottica
[α]20/D −5±1°, c = 1% in H2O
Colore
white to faint beige
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].OC(=O)[C@@H]1CNCCN1
InChI
1S/C5H10N2O2.2ClH/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;;/h4,6-7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H/t4-;;/m0../s1
WNSDZBQLMGKPQS-FHNDMYTFSA-N
Applicazioni
Preparation of (S)-piperazine-2-carboxylic acid, (R)-piperazine-2-carboxylic acid, and (S)-piperidine-2-carboxylic acid by kinetic resolution of the corresponding racemic carboxamides with stereoselective amidases in whole bacterial cells
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
E. Eichhorn et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8, 2533-2533 (1997)