Vai a
027-05
Neuron Coating Solution (5 ML)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 19.50
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
CHF 19.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Thaw Neuron Coating Solution at room temperature. Pipette a sufficient amount of the Neuron Coating Solution to culture ware to cover the entire culture surface. Incubate the culture ware at 37oC for at least one hour or overnight.
Aspirate the Neuron Coating Solution from the culture ware. Rinse the culture surface twice with sterile PBS prior to use to remove unbound Neuron Coating Solution.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
029-05125-50122-20
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solution
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)