Merck
00409
Iris 7-WS carboxylic acid
Sinonimo/i:
2-{2-{2-[4-(4-Carboxybutyrylamino)phenoxy]-3-{2-[1-(hex-5-ynyl)-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-sulfoindol-2-ylidene]ethylidene}cyclohex-1-enyl}vinyl}-1-(hex-5-ynyl)-3,3-dimethyl-3H-indolium-5-sulfonate monopotassium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C53H58KN3O10S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1000.27
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
fluorescence
λex 777 nm; λem 796 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].CC1(C)/C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCC#C)c4ccc(cc4C3(C)C)S([O-])(=O)=O)=C2Oc5ccc(NC(=O)CCCC(O)=O)cc5)N(CCCCC#C)c6ccc(cc16)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C53H59N3O10S2.K/c1-7-9-11-13-33-55-45-29-27-41(67(60,61)62)35-43(45)52(3,4)47(55)31-21-37-17-15-18-38(51(37)66-40-25-23-39(24-26-40)54-49(57)19-16-20-50(58)59)22-32-48-53(5,6)44-36-42(68(63,64)65)28-30-46(44)56(48)34-14-12-10-8-2;/h1-2,21-32,35-36H,9-20,33-34H2,3-6H3,(H3-,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65);/q;+1/p-1
InChI key
YQXFZXZEZDXDBU-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
The dye can be activated at the carboxy group for coupling purposes.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chiara A Bertolino et al.
Journal of fluorescence, 16(2), 221-225 (2006-05-03)
A series of novel functionalized, water-soluble, pH-unsensitive, highly photostable heptamethine cyanine dyes (HCDs) has been synthesized. The aim of the synthesis was to obtain novel effective probes for fluorescence detection in the near infrared. Synthesis and characterization of a special
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
18503-5G04061833328422
164283-50G04061838748058
18503-1G04061826642566
164283-250G04061833397930
164283-10G04061838748041
818035001004022536426419