79622
Acido fosforico
puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Acido ortofosforico
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
powder or crystals
Qualità
crystallized
Impurezze
≤0.002% KMnO4-reducing matter (as O)
P. ebollizione
158 °C (lit.)
Punto di fusione
~40 °C (lit.)
~40 °C
Solubilità
water: 850 g/L at 20 °C
Densità
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Stringa SMILE
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a catalyst in the nucleophilic addition to imines.
- In the synthesis of porous phosphoric acid-based geopolymers.
- In the synthesis of mono-alkyl phosphates from simple aliphatic alcohols in the presence of acetic anhydride activator.
Altre note
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?