Documenti
334316
Sigma-Aldrich
Molecular sieves, 5 Å
pellets, 1.6 mm
About This Item
Formula condensata:
Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
Forma fisica
pellets
Dimensione particelle
1.6 mm
Dimensione pori
5 Å
WGK 3