33214
Acetic anhydride
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
Sinonimo/i:
Acetanhydride, Acetic acid anhydride, Acetyl acetate, Acetyl anhydride, Ethanoic anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Temp. autoaccensione
629 °F
Limite di esplosione
10.3 %
Impurezze
≤0.003% non-volatile matter
≤0.01% KMnO4 red. matter (as O)
Indice di rifrazione
n20/D 1.390 (lit.)
P. ebollizione
138-140 °C (lit.)
Punto di fusione
−73 °C (lit.)
Densità
1.08 g/mL (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤2 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.2 mg/kg
Compatibilità
passes test for reaction against H2SO4
Stringa SMILE
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Modification of Quinoa Starches: Acetic anhydride is used to modify the structure of starch molecules, discussing its implications on improving bread quality and food processing (Wang et al., 2024).
Altre note
The article number 33214-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 33214-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 33214-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 33214-1L which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 33214-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 33214-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?