33064
2-Methyl-1-propanol
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
Sinonimo/i:
Isobutanol, Isobutyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
2.55 (vs air)
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
801 °F
Limite di esplosione
10.6 %
Impurezze
≤0.001% non-volatile matter
≤0.001% peroxides (as H2O2)
≤0.004% free acid (as C3H7COOH)
≤0.005% iso-butyraldehyd (GC)
≤0.005% n-butyraldehyde (GC)
≤0.02% butanone
≤0.05% 2-butanol
≤0.05% water (Karl Fischer)
≤0.1% 1-butanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.3950-1.3960
n20/D 1.396 (lit.)
P. eboll.
108 °C (lit.)
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Densità
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
CC(C)CO
Compatibilità
passes test for reaction against H2SO4
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup