32305
Barium acetate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Saggio
≥99%
Forma fisica
crystalline
Impurezze
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.025% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
pH
7-8.5 (20 °C, 5%)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤20 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤30 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Sr: ≤2000 mg/kg
Stringa SMILE
CC(=O)O[Ba]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1