31250
Potassium chromate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
6.7 (vs air)
Saggio
≥99.5%
Impurezze
≤0.005% in water insoluble matters
pH
8.6-9.8 (20 °C, 5%)
Punto di fusione
971 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3