Key Documents
223697
Sigma-Aldrich
Potassium hydrogensulfate, fused
ACS reagent, Mixture of K2S2O7 and KHSO4
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NB.24
Grado
ACS reagent
Forma fisica
powder
Concentrazione
37.5-38.6% H2SO4 in NaOH (titration)
Impurezze
≤0.002% H2SO4
≤0.01% insolubles
≤2.5% water
Numero di acido
37.5‑38.6%
Densità
2.512 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.001%
Stringa SMILE
[K+].[K+].[K+].OS([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/3K.H2O7S2.H2O4S/c;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;1-5(2,3)4/h;;;(H,1,2,3)(H,4,5,6);(H2,1,2,3,4)/q3*+1;;/p-3
ZXJZSJHWYNTTSK-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Electrochemical Behavior of Molten V2O5- K2S207-KHSO4 Systems.
Petrushina IM, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 144(2), 532-539 (1997)