Documenti fondamentali
156175
Sigma-Aldrich
Hexane, mixture of isomers
≥98.5%, ACS spectrophotometric grade, suitable for UV/Vis spectroscopy
Sinonimo/i:
Hexanes, Isohexane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Beilstein:
1730733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
NACRES:
NA.06
Nome del prodotto
Hexane, mixture of isomers, ACS spectrophotometric grade, ≥98.5%
Grado
ACS spectrophotometric grade
Densità del vapore
3 (vs air)
Descrizione
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
Saggio
≥98.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
437 °F
Limite di esplosione
7.5 %
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
thiophene, passes test
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
≤0.02% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. ebollizione
68-70 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 195 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The product is a mixture of hexane isomers and methylcyclopentane. Hexane (mixture of isomers) can be isolated from petroleum by distillation or by cracking. They form major constituents of petroleum ether. It is widely employed for the dissolution and isolation of fats and oils. Separation of the isomeric forms of hexane on the basis of degree of branching using Fe2(BDP)3 (BDP2- = 1,4-benzenedipyrazolate) has been reported.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-23 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Esano suitable for HPLC, &#8805;97.0% (GC)
Sigma-Aldrich
34859
Esano
Esano Laboratory Reagent, &#8805;95%
Sigma-Aldrich
208752
Esano
Esano puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., &#8805;99% (GC)
Sigma-Aldrich
32293
Esano
Esano ReagentPlus&#174;, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
139386
Esano
Esano HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, &#8805;95%
Sigma-Aldrich
650552
Esano
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)