12611
Potassium carbonate
puriss., meets analytical specification of Ph. Helv., anhydrous, granulated, 99-101% (calc. to the dried substance)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Saggio
99-101% (calc. to the dried substance)
Stato
powder or crystals
Qualità
granulated
meets analytical specification of Ph. Helv.
Impurezze
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Perdita
≤1% loss on drying, 120 °C, 5 h
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
Punto di fusione
891 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?