04272
Fosfato di sodio
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 98.5-101% (calc. to the dried substance)
Sinonimo/i:
Fosfato di sodio secondario, Di-sodio idrogenofosfato, Fosfato disodico, Sodio fosfato bibasico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
agenzia
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of Ph. Eur.
Saggio
98.5-101% (calc. to the dried substance)
Stato
crystals
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Impurezze
reducing matter, complies
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤1% NaH2PO4 (calc. to dried subst.)
Perdita
19.5-21% loss on drying, 130 °C
pH
9.0-9.4 (20 °C, 1%)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤2 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?