01140
Lithium fluoride
purum, ≥99%
Sinonimo/i:
Fluorolithium
About This Item
Grado
purum
Saggio
≥99%
Perdita
≤0.5% loss on ignition, 400 °C, 15 min.
Punto di fusione
845 °C (lit.)
Densità
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2