01132
Potassium fluoride
purified, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Stato
crystalline
Qualità
purified
Perdita
≤0.5% loss on ignition, 500 °C, 2 h
Punto di fusione
858 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)