Y0001894
Netilmicin sulfate for LC assay
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Netilmicin sulfate salt, 1-N-Ethylsisomicin
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
netilmicin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/2C21H41N5O7.5H2O4S/c2*1-4-26-13-7-12(24)16(32-19-11(23)6-5-10(8-22)31-19)14(27)17(13)33-20-15(28)18(25-3)21(2,29)9-30-20;5*1-5(2,3)4/h2*5,11-20,25-29H,4,6-9,22-24H2,1-3H3;5*(H2,1,2,3,4)/t2*11-,12+,13-,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;;;;;/m11...../s1
AGFWIZQEWFGATK-UNZHCMSXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)