This product is issued by the European Pharmacopeia. Any analytical data will be provided by the European Pharmacopeia. Please view the information leaflet for this product: https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/leaflet?leaflet=Y0001629_3.pdf
Should additional information be required please reach out to the supplier directly.
See the link below for contact information:
https://www.edqm.eu/en/contact-the-edqm
Y0001629
Follitropin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
follitropin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
In what buffer is the follitropin reference formulated?
1 answer-