Y0001529
Buflomedil for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Buflomedil hydrochloride, 4-(1-Pyrrolidinyl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-1-butanone
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
buflomedil
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.COc1cc(OC)c(C(=O)CCCN2CCCC2)c(OC)c1
InChI
1S/C17H25NO4.ClH/c1-20-13-11-15(21-2)17(16(12-13)22-3)14(19)7-6-10-18-8-4-5-9-18;/h11-12H,4-10H2,1-3H3;1H
ZDPACSAHMZADFZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)