Y0001468
Sodium iodohippurate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Sodium o-iodohippurate
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sodium iodohippurate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].Ic1c(cccc1)C(=O)NCC(=O)[O-]
InChI
1S/C9H8INO3.Na/c10-7-4-2-1-3-6(7)9(14)11-5-8(12)13;/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13);/q;+1/p-1
XYITYKDGJLHYPW-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)