Y0000915
Hypromellose phthalate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Hydroxypropyl methyl cellulose phthalate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
hypromellose
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
>145 °C (dec.) (lit.)
Densità
0.6 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
DOUYETYNHWVLEO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti