Y0000699
Paclitaxel impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-Debenzoyl-N-hexanoylpaclitaxel
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
paclitaxel
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C46H57NO14/c1-8-9-12-21-33(51)47-35(28-17-13-10-14-18-28)36(52)42(55)59-30-23-46(56)40(60-41(54)29-19-15-11-16-20-29)38-44(7,31(50)22-32-45(38,24-57-32)61-27(4)49)39(53)37(58-26(3)48)34(25(30)2)43(46,5)6/h10-11,13-20,30-32,35-38,40,50,52,56H,8-9,12,21-24H2,1-7H3,(H,47,51)/t30-,31-,32+,35-,36+,37+,38-,40-,44+,45-,46+/m0/s1
BEHTXUBGUDGCNQ-IEAAAIHOSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti