Y0000475
Carboprost trometamol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxy-15- methylprosta-5,13-dien-1-oic acid with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), Carboprost tromethamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
carboprost
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO.O[C@H]1[C@H](C([C@H](C1)O)\C=C/[C@@](O)(CCCCC)C)C\C=C\CCCC(=O)O
InChI
1S/C21H36O5.C4H11NO3/c1-3-4-9-13-21(2,26)14-12-17-16(18(22)15-19(17)23)10-7-5-6-8-11-20(24)25;5-4(1-6,2-7)3-8/h5,7,12,14,16-19,22-23,26H,3-4,6,8-11,13,15H2,1-2H3,(H,24,25);6-8H,1-3,5H2/b7-5+,14-12-;/t16-,17?,18+,19-,21-;/m0./s1
UMMADZJLZAPZAW-QFXCEMDRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)