Y0000266
Flunarizine dihydrochloride for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Flunarizine dihydrochloride, 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
flunarizine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].Fc1ccc(cc1)C(N2CCN(CC2)C\C=C\c3ccccc3)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C26H26F2N2.2ClH/c27-24-12-8-22(9-13-24)26(23-10-14-25(28)15-11-23)30-19-17-29(18-20-30)16-4-7-21-5-2-1-3-6-21;;/h1-15,26H,16-20H2;2*1H/b7-4+;;
RXKMOPXNWTYEHI-RDRKJGRWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)