Documenti
W429420
Sigma-Aldrich
Ethyl dimethyl dioxolane acetate
mixture of isomers, ≥97%, FG
Sinonimo/i:
fruity ketal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.22
Numero FEMA:
4294
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
6.087
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
Densità
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
apple; fruity
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC1(C)OCC(C)O1
InChI
1S/C9H16O4/c1-4-11-8(10)5-9(3)12-6-7(2)13-9/h7H,4-6H2,1-3H3
GSIXJEIRJVOUFB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl dimethyl dioxolane acetate(ethyl 2-(2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate) is an isomeric mixture of ethyl dimethyl dioxolane acetate. It is also referred to as ethyl 2-(2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)