Documenti fondamentali
W426060
Sigma-Aldrich
S-Isopropyl-3-methylbut-2-enethioate
≥95%, FG
Scegli un formato
W426060-SAMPLE
CHF 51.30
25 G
CHF 102.00
100 G
CHF 308.00
CHF 51.30
Spedizione prevista il04 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W426060-SAMPLE
CHF 51.30
25 G
CHF 102.00
100 G
CHF 308.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.26
Numero FEMA:
4260
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
12.134
NACRES:
NA.21
Organolettico:
green; alliaceous
Grado:
FG
agenzia:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
CHF 51.30
Spedizione prevista il04 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
FG
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; alliaceous
Stringa SMILE
S(C(C)C)C(=O)C=C(C)C
InChI
1S/C8H14OS/c1-6(2)5-8(9)10-7(3)4/h5,7H,1-4H3
IZVXTRDVESJRTA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)