SYNPLE-B011
Reagent-cartridge Boc deprotection 0.5mmol
Synple
Sinonimo/i:
Synple 2
Livello qualitativo
Parametri
up to 0.5 mmol scale
Stringa SMILE
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Scale: up to 0.5 mmol
Compatible substrates: N-Boc amine
Cartridge contents:
- pTsOH.H2O
- Silica supported triethylamine (for purification)
Related Cartridges:
- SYNPLE-B001Reagent-cartridge Boc protection 0.5 mmol
- SYNPLE-B002Reagent-cartridge Boc protection 1.2 mmol
Learn more about the Synple automated synthesis platform.
Features and Benefits of Synple Platform
- Time savings - pre-installed protocols have been highly optimized, which obviates the need for the user′s own reaction development and optimization
- Easy to use - protocols are loaded by simply scanning the cartridge; does not requires any programming knowledge
- Safety - all chemicals are contained in the system, minimizing the user′s exposure
- Set-up reaction in less than 5 minutes
- Small footprint
- Plug & Play system - simple installation
- Reaction temperatures from 25 °C - 80 °C
- Cartridges available for many different reactions
- Prefilled with all required reagents
- RFID chip containing optimized reaction protocol
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Accelera le tue indagini con Synple: un dispositivo rivoluzionario che utilizza cartucce di reagenti per effettuare sintesi di chimica organica, con pochi minuti di lavoro. È sufficiente premere un tasto.