STS0218
ECO Brij® S20
Sinonimo/i:
Brij® S20, Polyethylene glycol octadecyl ether, Polyoxyethylene (20) stearyl ether
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
Stato
solid
Caratteristiche più verdi
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤3.0% water
Punto di fusione
44-46 °C (lit.)
Numero di acido
≤1.0 mg KOH/g
Indice di ossidrile
45‑60 mg KOH/g
HLB
15.3
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)