STS0205
ECO TWEEN® 85
Sinonimo/i:
TWEEN® 85, Polyoxyethylenesorbitan Trioleate
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
Saggio
≥50%
Forma fisica
viscous liquid
Composizione
Oleic acid, ≥50.0% (balance primarily C10-C18 fatty acids)
Caratteristiche più verdi
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
≥50% (GC)
Impurezze
4.8-5.2% water
Numero di acido
≤2.0 mg KOH/g
Indice di ossidrile
39‑52 mg KOH/g
HLB
11.0
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>300.2 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
> 149 °C - DIN 51758
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)