STS0204
TWEEN® 80
viscous liquid
Sinonimo/i:
Monooleato di polietilenglicole sorbitano, Monooleato di poliossietilene sorbitano, POE (20) sorbitano monooleato, Polisorbato 80
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
Saggio
≥58%
Stato
viscous liquid
PM
micellar avg mol wt 79.000
average mol wt 1310
Composizione
Oleic acid, ≥58.0% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
Caratteristiche più verdi
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
0.012 mM (20-25°C)
Viscosità
300—500 cP(25 °C)
Temp. transizione
cloud point 65 °C
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow
Densità
1.064 g/cm3
HLB
15.0
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)