SQC072
PBDE/PCBs in Sediment
certified reference material
About This Item
Grado
certified reference material
Produttore/marchio commerciale
RTC SQC-072
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
soil
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)