Documenti fondamentali
SMB01348
Sigma-Aldrich
Dihydrocortisol
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
5β-Pregnane-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 11β,17,21-Trihydroxy-5β-pregnane-3,20-dione, 11β,17α,21-Trihydroxy-5β-pregnane-3,20-dione, 5β-Dihydrocortisol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H32O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51420000
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](CC3)CC(=O)CC4)C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)CO
InChI
1S/C21H32O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12,14-16,18,22,24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,14+,15+,16+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
ACSFOIGNUQUIGE-AIPUTVCKSA-N
Descrizione generale
5β-Dihydrocortisol is the product of the enzyme steroid 5-beta-reductase, which catalyzes the reduction of progesterone, androstenedione, 17-alpha-hydroxyprogesterone, testosterone, aldosterone, corticosterone, and cortisol to 5-beta-reduced metabolites. 5β-Dihydrocortisol has shown to potentiate the action of topically applied dexamethasone in raising the intraocular pressure in young rabbits.
Applicazioni
Metabolomics research
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A L Southren et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 26(3), 393-395 (1985-03-01)
5 beta-dihydrocortisol potentiates the action of topically applied dexamethasone in raising the intraocular pressure (IOP) in young rabbits. Dexamethasone (0.06%) plus 5 beta-dihydrocortisol (0.1 and 1.0%) elevated the IOP 7-10 mmHg within 18 days of treatment. By contrast, 0.06% dexamethasone