SMB00930
5-Methoxy-L-tryptophan
98-102%
Sinonimo/i:
5-Methoxy-L-tryptophan, L-2-Amino-3-(5-methoxyindolyl)propionic acid
Saggio
98-102%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D -30 to -28° in water
Colore
off-white to light yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-17-8-2-3-11-9(5-8)7(6-14-11)4-10(13)12(15)16/h2-3,5-6,10,14H,4,13H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1
KVNPSKDDJARYKK-JTQLQIEISA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)