Documenti fondamentali
RP-PP3-1
Recombinant Pru p 3.0102 (Prunus persica allergen 3.0102), peach
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Scegli un formato
250 μG
CHF 840.00
CHF 840.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 μG
CHF 840.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.26
CHF 840.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Saggio
>95%
PM
10 kDa (under reducing conditions)
Confezionamento
pkg of 250 μg
Produttore/marchio commerciale
InBio
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Source: nsLTP from peach expressed in Pichia pastoris
Formulation: Preservative and carrier-free in phosphate buffered saline, pH 7.4. Filtered through 0.22 μm filter.
Concentration: See product insert.
Purification: Purified from Pichia pastoris by multi-step HPLC. Purity > 95 % by silver stained SDS-PAGE.
Note:
(1) rPru p 3 has a C-terminal 6xHis-tag.
(2) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Esclusione di responsabilità
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)